Läs mer
Glutardialdehyde, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutardialdehyde |
| Kokpunkt | 100.5°C/1013 hPa |
| Smältpunkt | -6°C |
| Molekylformel | OHC(CH2)3CHO |
| MDL-nummer | MFCD00007025 |
| Densitet | 1.06 g/cm3 at 20°C |
| Synonym | Glutaraldehyde solution, Pentanedial, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial, Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Kvalitet | Reagent |
| Kvantitet | 25 L |