Läs mer
Glutaric acid, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31031042
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31031042 500 g -
31016085 25 g -
31018101 100 g 100g
31027096 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31031042 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD132120500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaric acid
CAS 110-94-1
Molekylformel C5H8O4
MDL-nummer MFCD00004410
Kvantitet 500 g
LEDER O=C(O)CCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 132.11
Procent renhet 95%