Läs mer
Glutarinsyra, 99 %
Produktkod. 11462018
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462018 100 g 100g
11452018 25 g 25g
11472018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14595.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 110-94-1 | C5H8O4 | 132,12 g/mol
Glutarsyra används som råvara för organisk syntes, farmaceutisk intermediär och syntetisk harts. Det fungerar som en prekursor vid framställning av polyesterpolyoler, polyamider, estermjukgörare och korrosionsinhibitorer. Det är användbart för att minska polymerelasticiteten och i syntesen av ytaktiva ämnen och metallbearbetningsföreningar. Det fungerar som en mellanprodukt under katabolismen av lysin hos däggdjur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Glutarsyra används som råvara för organisk syntes, farmaceutisk mellanprodukt och syntetisk harts. Det fungerar som en prekursor vid framställning av polyesterpolyoler, polyamider, estermjukgörare och korrosionsinhibitorer. Det är användbart för att minska polymerelasticiteten och i syntesen av ytaktiva ämnen och metallbearbetningsföreningar. Det fungerar som en mellanprodukt under katabolismen av lysin hos däggdjur.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, bensen och kloroform. Något löslig i petroleumeter.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-94-1
Molekylformel C5H8O4
Molekylvikt (g/mol) 132.12
MDL-nummer MFCD00004410
InChI-nyckel JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaric acid, 1,5-pentanedioic acid, 1,3-propanedicarboxylic acid, pentandioic acid, glutarate, n-pyrotartaric acid, unii-h849f7n00b, propane-1,3-dicarboxylic acid, c4-c6 dibasic acids, carboxylic acids, c6-18 and c5-15-di
PubChem CID 743
ChEBI CHEBI:17859
IUPAC-namn pentandisyra
LEDER OC(=O)CCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaric acid
Smältpunkt 95 °C till 99 °C
Densitet 1.429
Kokpunkt 200 °C (20 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1209725
Merck Index 14,4473
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, bensen och kloroform. Lätt löslig i petroleumeter.
Formel vikt 132.12
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glutaric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.