Läs mer
Glutarinsyra, 99 %
Beskrivning
Glutarsyra används som råvara för organisk syntes, farmaceutisk intermediär och syntetisk harts. Det fungerar som en prekursor vid framställning av polyesterpolyoler, polyamider, estermjukgörare och korrosionsinhibitorer. Det är användbart för att minska polymerelasticiteten och i syntesen av ytaktiva ämnen och metallbearbetningsföreningar. Det fungerar som en mellanprodukt under katabolismen av lysin hos däggdjur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Glutarsyra används som råvara för organisk syntes, farmaceutisk mellanprodukt och syntetisk harts. Det fungerar som en prekursor vid framställning av polyesterpolyoler, polyamider, estermjukgörare och korrosionsinhibitorer. Det är användbart för att minska polymerelasticiteten och i syntesen av ytaktiva ämnen och metallbearbetningsföreningar. Det fungerar som en mellanprodukt under katabolismen av lysin hos däggdjur.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, bensen och kloroform. Något löslig i petroleumeter.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaric acid |
| Smältpunkt | 95 °C till 99 °C |
| Densitet | 1.429 |
| Kokpunkt | 200 °C (20 mmHg) |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1209725 |
| Merck Index | 14,4473 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, bensen och kloroform. Lätt löslig i petroleumeter. |
| Formel vikt | 132.12 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Glutaric acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.