Läs mer
Glutaric Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15868230
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15868230 250 g 250g
15858230 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15868230 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8002950250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-94-1
Specifikationer
Smältpunkt 97.5°C to 98°C
Densitet 1.43 g/cm3 at 15°C
Kokpunkt 302°C to 304°C/1013 hPa (slow decomposition)
Molekylformel HOOC(CH2)3COOH
MDL-nummer MFCD00004410
Kvantitet 250 g
Synonym Glutaric acid, Pentanedioic acid, Glutaric acid
Molekylvikt (g/mol) 132.11