Läs mer
Glutarinsyra, TRC
Produktkod. 17970885
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17970885 5 g
17941685 25 g
17914835 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17970885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5980005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-94-1
Molekylformel C5 H8 O4
Molekylvikt (g/mol) 132.11
Synonym Glutaric Acid, Pentanedioic acid, Glutaric acid (8CI), 1,3-Propanedicarboxylic acid, 1,5-Pentanedioic acid, NSC 9238
IUPAC-namn pentanedioinsyra
LEDER OC(=O)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaric Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
Formel vikt 132.0423