Läs mer
Glutaric anhydride, 98%
Produktkod. 11438900
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438900 100 g 100g
11449073 50 g 50g
11459073 250 g 250g
11439073 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11438900 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11152.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-55-4 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Glutarsyraanhydrid används i produktionen av glutarsyrafamiljens läkemedel. Dess derivat används också i vissa korrosionsinhibitorer, vissa ytaktiva ämnen och metallbearbetningsföreningar. Det används också vid tillverkning av polymerer, särskilt modifierade omättade linjära (epoxi) polyestrar och som råmaterial vid tillverkning av smakämnen. Det används också för att förbättra elektrod/elektrolytgränssnitt i högspänningsspinelllitiumjonbatterier som en elektrolyttillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Glutarsyraanhydrid används vid tillverkning av läkemedel från glutarsyrafamiljen. Dess derivat används också i vissa korrosionsinhibitorer, vissa ytaktiva ämnen och metallbearbetningsföreningar. Det används också vid tillverkning av polymerer, särskilt modifierade omättade linjära (epoxi) polyestrar och som råmaterial vid tillverkning av smakämnen. Det används också för att förbättra elektrod/elektrolytgränssnitt i högspänningsspinelllitiumjonbatterier som en elektrolyttillsats.
Löslighet Löslig i
eter, dimetylsulfoxid och metanol och vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser, alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-55-4
Molekylformel C5H6O3
Molekylvikt (g/mol) 114.1
MDL-nummer MFCD00006679
InChI-nyckel VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
PubChem CID 7940
IUPAC-namn oxan-2,6-dion
LEDER C1CC(=O)OC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaric anhydride
Smältpunkt 52°C to 57°C
Densitet 1.411
Kokpunkt 291°C
Flampunkt 178°C (352°F)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 100 g
Beilstein 110051
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Ether,dimethyl sulfoxide and methanol and water.
Formel vikt 114.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glutaric anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.