Learn More
Glutarisk anhydrid, 98 %
Description
Glutarsyraanhydrid används i produktionen av glutarsyrafamiljens läkemedel. Dess derivat används också i vissa korrosionsinhibitorer, vissa ytaktiva ämnen och metallbearbetningsföreningar. Det används också vid tillverkning av polymerer, särskilt modifierade omättade linjära (epoxi) polyestrar och som råmaterial vid tillverkning av smakämnen. Det används också för att förbättra elektrod/elektrolytgränssnitt i högspänningsspinelllitiumjonbatterier som en elektrolyttillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Glutarsyraanhydrid används vid tillverkning av läkemedel från glutarsyrafamiljen. Dess derivat används också i vissa korrosionsinhibitorer, vissa ytaktiva ämnen och metallbearbetningsföreningar. Det används också vid tillverkning av polymerer, särskilt modifierade omättade linjära (epoxi) polyestrar och som råmaterial vid tillverkning av smakämnen. Det används också för att förbättra elektrod/elektrolytgränssnitt i högspänningsspinelllitiumjonbatterier som en elektrolyttillsats.
Löslighet Löslig i
eter, dimetylsulfoxid och metanol och vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser, alkoholer och aminer.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Glutaric anhydride |
| Smältpunkt | 52 °C till 57 °C |
| Densitet | 1.411 |
| Kokpunkt | 291 °C |
| Flampunkt | 178 °C (352 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 110051 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i eter, dimetylsulfoxid, metanol och vatten. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.