Läs mer
Glutaric Anhydride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15881061
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15881061 250 g 250g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15881061 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8206040250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 108-55-4
Smältpunkt 53°C to 57°C
Densitet 1.24 g/cm3 at 60°C
Kokpunkt 290.5°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00006679
Kvantitet 250 g
Synonym Glutaric anhydride, Tetrahydropyran-2,6-dione, Glutaric anhydride
Molekylvikt (g/mol) 114.1