Läs mer
Glutarisk anhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaric Anhydride |
| CAS | 108-55-4 |
| Molekylformel | C5H6O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-3H-pyran-2,6-dione, Dihydropyran-2,6-dione, Glutaric Acid Anhydride, NSC 16640, Oxacyclohexane-2,6-dione, Pentahydropyran-2,6-dione, Pentanedioic Acid Anhydride, Pentanedioic Anhydride, Pyroglutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2 |
| LEDER | O=C1CCCC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | oxan-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vikt | 114.0317 |