Läs mer
Glutarisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30398002
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30398002 10 g
1 options
Produktkod. 30398002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59807010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaric Anhydride
CAS 108-55-4
Molekylformel C5H6O3
Kvantitet 10 g
Synonym Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-3H-pyran-2,6-dione, Dihydropyran-2,6-dione, Glutaric Acid Anhydride, NSC 16640, Oxacyclohexane-2,6-dione, Pentahydropyran-2,6-dione, Pentanedioic Acid Anhydride, Pentanedioic Anhydride, Pyroglutaric Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
LEDER O=C1CCCC(=O)O1
IUPAC-namn oxan-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 114.1
Formel vikt 114.0317