missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glutaric-d4 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaric-d4 Acid |
| CAS | 19136-99-3 |
| Molekylformel | C5 D4 H4 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Pentanedioic-2,2,4,4-d4 Acid, Pentanedioic-2,2,4,4-d4 acid (9CI), Glutaric-2,2,4,4-d4 acid (8CI), Pentanedioic acid-2,2,4,4-d4, Glutaric acid-2,2,4,4-d4, Glutaric acid-d4, Pentanedioic-d4 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(CC([2H])([2H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,4,4-tetradeuteriopentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.14 |
| Formel vikt | 136.0674 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?