Läs mer
Glutarisk dialdehyd, elektronmikroskopikvalitet, 25% lösning i vatten, renad
Produktkod. 10184760 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10184760 25 mL Glasflaska 25ml
10269453 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10184760 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 233280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.00 SEK
    750.65 SEK / 25ml
    Save 114.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Glutaric dialdehyde, electron microscopy grade
Namnnotering Renad
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Smältpunkt -5,0 °C
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
pH 3,1 till 4,5 (25 °C)
Kokpunkt 101 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H8O2
Linjär formel OHC(CH2)3CHO
Brytningsindex 1.373
MDL-nummer MFCD00007025
Kvantitet 25 mL
Beilstein 01, 776
Fieser 01,411
Merck Index 15, 4508
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
InChI-nyckel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CCCCC=O
IUPAC-namn pentanedial
Molekylvikt (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Formel vikt 100.12
Procent renhet 25 till 27 viktprocent
Kvalitet EM
Fysisk form Lösning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glutaric dialdehyde, 25 wt.% solution in water
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.