Läs mer
Glutarimid, 98 %
Produktkod. 11314404
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314404 100 g 100g
11394394 5 g 5g
11304404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314404 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00968.22
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1121-89-7 | C5H7NO2 | 113,12 g/mol
Glutarimid fungerar som en hämmare av proteinsyntes. Vidare används det som en reaktant för tioneringar och biokatalytisk asymmetrisk syntes av sitagliptinproduktion. Det används också vid generering av beta-adrenoceptorligander, enantioselektiv syntes av securinega-alkaloider och alfa-fluoro-alfa-aminoamider. Utöver detta används det i intramolekylära amidocyklopropaneringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glutarimid fungerar som en hämmare av proteinsyntes. Vidare används det som en reaktant för tioneringar och biokatalytisk asymmetrisk syntes av sitagliptinproduktion. Det används också vid generering av beta-adrenoceptorligander, enantioselektiv syntes av securinega-alkaloider och alfa-fluoro-alfa-aminoamider. Utöver detta används det i intramolekylära amidocyklopropaneringsreaktioner.
Löslighet
Löslig i vatten, het etanol och kokande bensen. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1121-89-7
Molekylformel C5H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 113.12
MDL-nummer MFCD00006670
InChI-nyckel KNCYXPMJDCCGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutarimide, 2,6-piperidinedione, 2,6-diketopiperidine, 2,6-dioxopiperidine, acetylglycinamide impurity b, piperidin-2,6-dione, acmc-2099da, 5-21-09-00557 beilstein handbook reference, 2,6-piperidinedione 9ci
PubChem CID 70726
ChEBI CHEBI:5435
IUPAC-namn piperidin-2,6-dion
LEDER O=C1CCCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutarimide
Smältpunkt 153°C to 157°C
Odör Nearly Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 110052
Löslighetsinformation Soluble in water,hot ethanol and boiling benzene. Insoluble in ether.
Formel vikt 113.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.