Läs mer
Glutaronitrile, 99%
Produktkod. 11480068
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480068 10 g 10g
11490068 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23663.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 544-13-8 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
Det kan användas för omvandling, genom utbyte, av karboxylsyror till nitriler, genom upphettning i närvaro av fosforsyra. Jämvikten förskjuts genom cyklisering till glutarimid. Det används också vid framställning av dikarbonylföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den kan användas för omvandling, genom utbyte, av karboxylsyror till nitriler, genom uppvärmning i närvaro av fosforsyra. Jämvikten förskjuts genom cyklisering till glutarimid. Det används också vid framställning av dikarbonylföreningar.
Löslighet Lösligt i
vatten, alkohol och kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Skydda mot vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 544-13-8
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.117
MDL-nummer MFCD00001970
InChI-nyckel ZTOMUSMDRMJOTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaronitrile, 1,3-dicyanopropane, glutarodinitrile, glutaric acid dinitrile, 1,3-trimethylenedinitrile, pyrotartaric acid nitrile, glutaronitrle, unii-01zi68f3cq, trimethylene dicyanide, glutaric dinitrile
PubChem CID 10994
IUPAC-namn pentanedinitril
LEDER C(CC#N)CC#N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Glutaronitrile
Smältpunkt -29°C
Kokpunkt 286°C to 288°C
Flampunkt 112°C (234°F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1738385
Merck Index 14,4474
Formel vikt 94.12
Procent renhet 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaronitrile
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanedinitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.