Läs mer
Glutaronitrile, 99%
Produktkod. 11490068
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490068 50 g 50g
11480068 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23663.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 544-13-8 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
Det kan användas för omvandling, genom utbyte, av karboxylsyror till nitriler, genom upphettning i närvaro av fosforsyra. Jämvikten förskjuts genom cyklisering till glutarimid. Det används också vid framställning av dikarbonylföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den kan användas för omvandling, genom utbyte, av karboxylsyror till nitriler, genom uppvärmning i närvaro av fosforsyra. Jämvikten förskjuts genom cyklisering till glutarimid. Det används också vid framställning av dikarbonylföreningar.
Löslighet Lösligt i
vatten, alkohol och kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Skydda mot vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-13-8
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.117
MDL-nummer MFCD00001970
InChI-nyckel ZTOMUSMDRMJOTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaronitrile, 1,3-dicyanopropane, glutarodinitrile, glutaric acid dinitrile, 1,3-trimethylenedinitrile, pyrotartaric acid nitrile, glutaronitrle, unii-01zi68f3cq, trimethylene dicyanide, glutaric dinitrile
PubChem CID 10994
IUPAC-namn pentanedinitril
LEDER C(CC#N)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaronitrile
Smältpunkt -29°C
Densitet 0.99
Kokpunkt 286°C to 288°C
Flampunkt 112°C (234°F)
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1738385
Merck Index 14,4474
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and chloroform.
Formel vikt 94.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glutaronitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanedinitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.