missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glutaronitrile-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaronitrile-d6 |
| CAS | 1346598-53-5 |
| Molekylformel | C5D6N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dicyanopropane-d6, 1,5-Pentanedinitrile-d6, Glutaric Acid Dinitrile-d6, Glutaric Dinitrile-d6, Glutarodinitrile-d6, NSC 3807-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4-hexadeuteriopentanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.15 |
| Formel vikt | 100.0908 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?