Läs mer
Glutaronitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaronitrile |
| CAS | 544-13-8 |
| Molekylformel | C5H6N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2 |
| LEDER | N#CCCCC#N |
| IUPAC-namn | pentanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.11 |
| Formel vikt | 94.0531 |