Learn More
Glutaryl dichloride, 97%
Product Code. 10102870 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10102870 25 mL Glasflaska 25ml
10676112 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10102870 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 119990250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2873-74-7 | C5H6Cl2O2 | 169.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2873-74-7
Molekylformel C5H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 169.01
MDL-nummer MFCD00000755
InChI-nyckel YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaryl dichloride, glutaryl chloride, glutaroyl chloride, glutaric acid dichloride, 1,3-bis chlorocarbonyl propane, glutaroyl dichloride, glutaryl chloride 7ci,8ci, glutaryldichloride, glutarylchloride, glutaric acid chloride
PubChem CID 17887
IUPAC-namn pentandioyldiklorid
LEDER C(CC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Glutaryl dichloride
Namnnotering 97%
Färg Brun-röd eller färglös till gul
Densitet 1.3240g/mL, 1.324
Kokpunkt 216.0°C to 218.0°C
Flampunkt 106°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO(CH2)3COCl
Brytningsindex 1.4720 to 1.4760
Kvantitet 25 mL
Beilstein 02, 634
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts with water.
Formel vikt 169.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glutaryl dichloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.