Läs mer
Glutathione, ≥95%, Oxidized, Thermo Scientific™
Produktkod. 15805158 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15805158 1 g Plastic bottle 1g
1 options
Produktkod. 15805158 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J16320.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutathione
CAS 27025-41-8
Förpackning Plastic bottle
Molekylformel C20H32N6O12S2
MDL-nummer MFCD00150701
Kvantitet 1 g
Beilstein 1718700
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
InChI-nyckel YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
LEDER N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxybutanamido)-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl)carbamoyl]butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 612.63
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
Formel vikt 612.63
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Lyophilized Powder