Läs mer
Glutathion, Mikromol™
Produktkod. 17952606
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17952606 250 mg
1 options
Produktkod. 17952606 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1025.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Glutathion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutathione
CAS 70-18-8
Analyt- eller komponentnamn Glutathione
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H17 N3 O6 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Glutathione, l-gamma-Glutamyl-l-cysteinylglycine
InChI formel InChI=1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(karboxymetylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyra
Molekylvikt (g/mol) 307.32
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 307,0838 g/mol