Läs mer
Glutathione oxidized, MedChemExpress
Produktkod. 16408916
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408916 100 mg
1 options
Produktkod. 16408916 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYD0844
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MedChemExpress Glutathione oxidized (L-Glutathione oxidized) is produced by the oxidation of glutathione which is a major intracellular antioxidant and detoxifying agent.
Glutathione oxidized (L-Glutathione oxidized) is produced by the oxidation of glutathione which is a major intracellular antioxidant and detoxifying agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutathione oxidized
CAS 27025-41-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H32N6O12S2
Kvantitet 100 mg
Synonym L-Glutathione oxidized GSSG Oxiglutatione
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (408.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC(O)=O)[C@H](CSSC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 612.63
Formel vikt 612.63
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism