Läs mer
Glutation oxiderat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443711 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443711 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11443711 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02151193.5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skyddar mot oxidativ skada. Glutation oxiderat, MP Biomedicals är den oxiderade dimera formen av glutation (GSH), en naturligt förekommande tripeptid som deltar i kroppens avgiftningsmekanismer.
Fungerar som en väteacceptor vid enzymatisk bestämning av NADP och NADPH.
  • In vivo reduceras glutationdisulfid (GSSG) tillbaka till glutation (GSH) via det NADPH-beroende enzymet glutationreduktas
  • Förhållandet mellan GSH och GSSG används ofta för att mäta nivån av oxidativ stress i celler, med högre koncentrationer av GSSG som innebär mer oxidativ stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 27025-41-8
Smältpunkt 178°C (decomposition)(literature)
pH 1 to 6
Molekylformel C20H32N6O12S2
MDL-nummer MFCD00150701
Kvantitet 500 mg
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
Löslighetsinformation Soluble in water (3.3%): Clear, Colorless Solution.
InChI-nyckel YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Optisk rotation (c=1, water) –85 to –110°
LEDER N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-{[(1R)-2-{[(2R)-2-[(4S)-4-amino-4-karboxibutanamido]-2-[(karboximetyl)karbamoyl]etyl]disulfanyl}-1-[(karboximetyl)karbamoyl]etyl]karbamoyl}butansyra
Molekylvikt (g/mol) 612.63
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
Formel vikt 612.64
Fysisk form Kristallint pulver