Läs mer
Glutationreducerad, cellkulturreagens,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465202 100 g 100g
11435202 5 g 5g
11445202 10 g 10g
11455202 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11465202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219467980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12540.00 SEK
    11941.38 SEK / 100g
    Save 598.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Glutationreducerad, cellkulturreagens,≥ 98 % används för proteinrening och eluerar GST-märkt protein från glutationagaros.
  • Glutation undertrycker uttryck av humant immunbristvirus i kroniskt infekterade monocytiska celler.
  • Det är en användbar tripeptid involverad i många aspekter av metabolism, inklusive transport av g-glutanylaminosyror och reduktiv klyvning av disulfidbindningar.
  • Glutation är en endogen antioxidant som spelar en viktig roll för att reducera reaktiva syrearter som bildas under cellulär metabolism och respiratorisk explosion.
  • Glutation-S-transferas katalyserar bildningen av glutation-tioetrar med xenobiotika, leukotriener och andra molekyler som har ett elektrofilt centrum.
  • Glutation bildar även disulfidbindningar med cysteinrester i proteiner.
  • Via dessa mekanismer kan det ha den paradoxala effekten att det minskar effekten av anticancermedel.
  • Typisk arbetskoncentration: Kan användas vid 5-10 mM för att eluera glutation S-transferas (GST ) från glutationagaros.
Kemiska identifierare
CAS 70-18-8
Molekylformel C10H17N3O6S
Molekylvikt (g/mol) 307.321
MDL-nummer MFCD00065939
InChI-nyckel RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(karboximetylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyra
LEDER C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutathione Reduced
Namnnotering Cellkulturreagens
Smältpunkt 195 °C
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation 292.5 mg/mL
Formel vikt 307.32
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.