Läs mer
Glutationreducerad kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11364259 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
50g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364259 1 g 1g
11374259 5 g 5g
11384259 10 g 10g
11394259 25 g 25g
11304269 50 g 50g
11314269 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11364259 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210181401
Kemiska identifierare
CAS 70-18-8
Molekylformel C10H17N3O6S
Molekylvikt (g/mol) 307.321
MDL-nummer MFCD00065939
InChI-nyckel RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(karboximetylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyra
LEDER C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutathione
Namnnotering Reduced
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 307.3
Fysisk form Pulver