Läs mer
Glutathione S-Transferase mu 1/GSTM1 Mouse anti-Human, Clone: CPTC-GSTMu1-3, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
4700.00 SEK
Specifikationer
Antigen Glutathione S-Transferase mu 1/GSTM1
Klona CPTC-GSTMu1-3
Koncentration 0.2 mg/mL
Utspädning Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18608966
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-07345-100ug
100 μg
4700.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Glutathione S-Transferase mu 1/GSTM1 Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase mu 1/GSTM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Specifikationer
Specifikationer
Glutathione S-Transferase mu 1/GSTM1
0.2 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Unconjugated
Mouse
Asthma, Cancer, Immunology
10 mM PBS with 0.05% BSA
2944
IgG1 κ
Protein A or G purified
CPTC-GSTMu1-3
Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
Human
EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase, glutathione S-aralkyltransferase, glutathione S-aryltransferase, glutathione S-transferase M1, glutathione S-transferase mu 1, GST class-mu 1, GST HB subunit 4, GST1, GSTM1-1, GSTM1a-1a, GSTM1b-1b, GTH4, GTM1, H-B, HB subunit 4, MGC26563, MU, MU-1, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase
Recombinant human full-length Glutathione S-Transferase mu 1/GSTM1 protein
Primary
Store at 4°C.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer