Läs mer
Cytiva Glutation Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Produktkod. 11585015 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 11585015
Brand: Cytiva 17513201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enkelstegsrening av GST-märkta proteiner och andra glutation S-transferas eller glutationberoende proteiner. Glutation Sepharose 4 Fast Flow Media används för rening av GST-märkta proteiner från bakteriella lysat och andra S-transferaser eller glutationberoende proteiner.
  • Glutation kopplat till Sepharose 4 Fast Flow via distansarm med 10 kol
  • Proteinbindningskapacitet: ≈10mg rekombinant GST/ml media (flödesberoende)
  • Bindningskapacitet och höga flödesegenskaper möjliggör uppskalning
  • Milda elueringsförhållanden bevarar proteinantigenicitet och funktion
  • Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar
  • pH-stabilitet: 3 till 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet >10 mg/mL
Beskrivning Glutation Sepharose 4 Fast Flow är ett affinitetsharts speciellt lämpat för rening av GST-märkta proteiner i batch-läge eller när uppskalning behövs.
Flödeshastighet <450 cm/hr.
Kit Innehåll 10 koldistansarm, 4 % agaros, 90μ m Partikelstorlek
Matris Mycket tvärbunden 4% agaros
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 4 % starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Max. Driftstryck basmatris 150-250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 kolumn, bäddhöjd 25 cm
Partikelstorlek 90μ m
Kvantitet 25 mL
Typ Kromatografimedia
Ligandtyp Glutation och 10-kol länkarm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol