Läs mer
Cytiva Glutation Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Beskrivning
- Glutation kopplat till Sepharose 4 Fast Flow via distansarm med 10 kol
- Proteinbindningskapacitet: ≈10mg rekombinant GST/ml media (flödesberoende)
- Bindningskapacitet och höga flödesegenskaper möjliggör uppskalning
- Milda elueringsförhållanden bevarar proteinantigenicitet och funktion
- Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar
- pH-stabilitet: 3 till 12
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | >10 mg/mL |
| Beskrivning | Glutation Sepharose 4 Fast Flow är ett affinitetsharts speciellt lämpat för rening av GST-märkta proteiner i batch-läge eller när uppskalning behövs. |
| Flödeshastighet | <450 cm/hr. |
| Kit Innehåll | 10 koldistansarm, 4 % agaros, 90μ m Partikelstorlek |
| Matris | Mycket tvärbunden 4% agaros |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Typ av stöd | 4 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C, 20 % etanol |
| Max. Driftstryck | basmatris 150-250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 kolumn, bäddhöjd 25 cm |
| Partikelstorlek | 90μ m |
| Visa mer |