Läs mer
Cytiva Glutation Sepharose™ 4B Media
Produktkod. 11594935 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
300 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
300ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11594935 10 mL 10ml
11590794 100 mL 100ml
11504945 300 mL 300ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11594935 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17075601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för högkapacitetsrening av Glutation S-Transferase (GST ) taggade fusionsproteiner. Cytiva Life Sciences™ Glutation Sepharose™ 4B Media kräver endast ett steg för rening.
  • Bindningskapacitet: >5 mg hästlever GST/ml medium (flödesberoende) Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Rekommenderad flödeshastighet (H 2 O vid rumstemperatur): 75 cm/timme
  • Stabil i närvaro av alla vanligt använda vattenhaltiga buffertar
  • Stabil i pH-intervall 4 till 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glutation Sepharose 4 B
pH-intervall 4 till 13
Partikelstorlek 90μ m
Kvantitet 10 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glutathione Sepharose 4B, 10 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol