Beskrivning
- Enstegsrening av GST-märkta proteiner och andra glutation S-transferaser eller glutationberoende proteiner
- GST-märkta proteiner elueras under milda, icke-denaturerande förhållanden med användning av reducerat glutation
- Mild reningsprocess bevarar proteinantigenicitet och funktion
- Glutationligand kopplas till 6% agarosmatris
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | >Ca. 10 mg GST-märkt protein/ml harts |
| Beskrivning | Glutation Sepharose High Performance är ett affinitetsharts som rekommenderas för att rena glutation S-transferas (GST )-märkta proteiner när hög upplösning är prioritet. |
| Flödeshastighet | <600 cm/hr. |
| Kit Innehåll | 6% agaros, bindningsförmåga∼ 10 mg rekombinant GST/ml media |
| Matris | Mycket korsbunden agaros, 6 % |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Typ av stöd | 6 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C, 20 % etanol |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| Kvantitet | 100 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Glutathione Sepharose High Performance, 100 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.