Läs mer
Glutathione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C10H17N3O6S |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.32 |
| InChI-nyckel | RWSXRVCMGQZWBV-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | NC(CCC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-({1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-sulfanylethyl}carbamoyl)butanoic acid |
| Produkttyp | Metabolite∣API |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room Temperature |