Läs mer
Glutathione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.32 |
| Produkttyp | Metabolite∣API |
| Kvantitet | 5 g |
| Frakt skick | Room Temperature |