Läs mer
MedChemExpress Gluten Exorphin C
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.97% |
| CAS | 142479-62-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 591.7 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (169.00 mM∣Need ultrasonic) |