Läs mer
GLX351322, MedChemExpress
Produktkod. 16452778
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16452778 10 mg
16445517 5 mg
16422526 25 mg
16414236 100 mg
16409476 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16452778 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100111
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GLX351322 is an inhibitor of NADPH oxidase 4 (Nox4), and inhibits hydrogen peroxide production from NOX4-overexpressing cells with an IC50 of 5 μM.
GLX351322 is an inhibitor of NADPH oxidase 4 (Nox4), and inhibits hydrogen peroxide production from NOX4-overexpressing cells with an IC50 of 5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GLX351322
CAS 835598-94-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H25N3O5S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (46.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC)C1=C(SC2=C1CCC2)NC(CN3CCN(CC3)C(C4=CC=CO4)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 431.51
Formel vikt 431.51
Procent renhet 99.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism