Läs mer
MedChemExpress Gly-Arg-Gly-Asp-Ser
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.05% |
| CAS | 96426-21-0 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.47 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 2 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (101.94 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (67.96 mM∣Need ultrasonic) |