Läs mer
Gly-Gly, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Specifications
Specifications
| CAS | 556-50-3 |
| Färg | White |
| pH | 5.5 to 6.0 |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 50 g |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Synonym | Diglycine |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.119 |
| Kvalitet | JustPURE |