missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gly-β-MCA, MedChemExpress
Beskrivning
Gly-β-MCA, a bile acid, is a potent, sable, intestine-selective and oral bioactive farnesoid X receptor (FXR) inhibitor that may be a candidate for the treatment of metabolic disorders.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gly-β-MCA |
| CAS | 66225-78-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H43NO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (214.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| LEDER | C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@@]3([H])[C@]([C@]4(CC[C@@H](O)C[C@H]4[C@H](O)[C@@H]3O)C)([H])CC[C@]12C)CCC(NCC(O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.62 |
| Formel vikt | 465.62 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?