Läs mer
MP Biomedicals™ Gly-Phe-7-amino-4-trifluorometylkumarin
Produktkod. 11449795 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449795 25 mg 25mg
11439795 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449795 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 03AFC03325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5645.00 SEK
    5374.79 SEK / 25mg
    Save 270.21 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Gly-Phe-7-Amino-4-Trifluoromethylcumarin, Vitt pulver
  • Gly-Phe-AFC är ett fluorogent, cellgenomsläppligt peptidsubstrat som används i cytotoxicitetstestning.
  • Cytotoxicitetstestning in vitro har blivit en integrerad aspekt av läkemedelsupptäckten eftersom det är ett bekvämt, kostnadseffektivt och förutsägande sätt att karakterisera den toxiska potentialen hos nya kemiska enheter.
  • Det används också som substrat för att mäta Dipeptidylpeptidas1 (DPP1) aktivitet.
Specifikationer
Färg Vitt
Form Pulver
För användning med (applikation) Cellmigreringsanalys; Cellsignaleringsanalys
Kvantitet 25 mg
Molekylvikt (g/mol) 433,38; 574 (inklusive TFA-salt)
Produkttyp Proteiner, enzymer och peptider
Förvaringskrav Förvara svalt och torrt