missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GLYAT Mouse anti-Human, Clone: OTI4D1, liquid, TrueMAB™

Produktkod. 17509873
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17509873 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17509873 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA808527

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Mitochondrial acyltransferase which transfers an acyl group to the N-terminus of glycine and glutamine, although much less efficiently. Can conjugate numerous substrates to form a variety of N-acylglycines, with a preference for benzoyl-CoA over phenylacetyl-CoA as acyl donors. Thereby detoxify xenobiotics, such as benzoic acid or salicylic acid, and endogenous organic acids, such as isovaleric acid.

Specifikationer

Antigen GLYAT
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI4D1
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen GLYAT
Genaccessionsnr. Q6IB77
Gene Alias ACGNAT, CAT, GAT
Gensymboler GLYAT
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human GLYAT produced in E.coli.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10249
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.