Läs mer
Glybenzcyklamid, 99 %
Produktkod. 11456974
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456974 25 g 25g
11466974 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456974 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21459.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10238-21-8 | C23H28ClN3O5S | 494,003 g/mol
Glyburide (Glibenclamide) är en sulfonylureaförening som modulerar insulinproduktionen. Sulfonylurea binder till ATP-beroende K+-kanaler i betaceller i bukspottkörteln, depolariserar dem och stimulerar frisättningen av Ca2+, vilket i sin tur stimulerar insulinproduktionen. Glyburid (Glibenclamid) är en ATP-beroende K+-kanal (KIR6, KATP) och CFTR Cl-kanalblockerare. Denna förening hämmar rekombinanta CFTR Cl-kanaler (IC50 = 20 M).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glyburide (Glibenclamid) är en sulfonylureaförening som modulerar insulinproduktionen. Sulfonylurea binder till ATP-beroende K+-kanaler i betaceller i bukspottkörteln, depolariserar dem och stimulerar frisättningen av Ca2+, vilket i sin tur stimulerar insulinproduktionen. Glyburid (Glibenclamid) är en ATP-beroende K+-kanal (KIR6, KATP) och CFTR Cl-kanalblockerare. Denna förening hämmar rekombinanta CFTR Cl-kanaler (IC50 = 20μ M).
Löslighet
Löslig i etanol (5 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), kloroform (1:36), metanol (1:250) och DMF. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10238-21-8
Molekylformel C23H28ClN3O5S
Molekylvikt (g/mol) 494.003
MDL-nummer MFCD00056625
InChI-nyckel ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyburide, glibenclamide, glybenclamide, micronase, diabeta, glynase, daonil, euglucon, maninil, semi-daonil
PubChem CID 3488
ChEBI CHEBI:5441
IUPAC-namn 5-klor-N-[2-[4-(cyklohexylkarbamoylsulfamoyl)fenyl]etyl]-2-metoxibensamid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glybenzcyclamide
Smältpunkt 171 °C till 174 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i etanol (5 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), kloroform (1:36), metanol (1:250) och DMF. Olöslig i vatten.
Formel vikt 494.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.