Läs mer
Glyburide-d3 (methoxy-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyburide-d3 (methoxy-d3) |
| CAS | 1219803-02-7 |
| Molekylformel | C23 D3 H25 Cl N3 O5 S |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-(methoxy-d3)- (ACI), 5-Chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-(methoxy-d3)benzamide (ACI), Glibenclamide-d3, Glibenclamide-D3 (methoxy-D3), Glyburide-d3 (methoxy-d3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18 H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-2-(trideuteriomethoxy)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 497.022 |
| Formel vikt | 496.1626 g/mol |
| Visa mer |