Läs mer
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 HPLC-kolonner
Produktkod. 13406889
Längd (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13406889
Brand: Thermo Scientific™ 082472
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna kolumn för glykananalys för kvalitativ, kvantitativ och strukturell karakterisering av oladdade och laddade glykaner som finns i biologiska molekyler.
Använda Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 LC Kolumner för kvalitativ, kvantitativ och strukturell karakterisering av oladdade och laddade glykaner som finns i biologiska molekyler. Denna högpresterande, kiseldioxidbaserade högpresterande vätskekromatografi (HPLC) kolonn ger samtidig separation av glykaner efter laddning, storlek och polaritet. Uppnå högupplösta och högkapacitetsanalyser med unik selektivitet för biologiskt viktiga glykaner, antingen märkta eller naturliga, genom LC-fluorescens och LC-masspektrometri (MS) metoder.
De GlycanPac AXH-1 LC-kolonn, baserad på innovativ mixed-mode ytkemi, kombinerar retentionsmekanismer för både svagt anjonbyte (WAX) och hydrofil interaktion (HILIC) för optimal selektivitet och upplösningsförmåga. WAX-funktionen ger retention och selektivitet för negativt laddade glykaner medan HILIC-läget underlättar separationen av glykaner med samma laddning enligt deras polaritet och storlek. Som ett resultat av detta GlycanPac AXH-1 LC-kolonn ger oöverträffade möjligheter för glykanseparationer.
Unik glykanselektivitet baserat på laddning, storlek och polaritet
  • Utmärkt upplösning för både inhemska och märkta glykaner
  • Användbar för både högupplöst glykanprofilkarakterisering och enkel kvantifiering av glykaner baserat på laddning
  • Kompatibel med fluorescens- och MS-detektionsmetoder
  • Hög kromatografisk effektivitet och utmärkt kolonnstabilitet
GlycanPac AXH-1 LC-kolonner är baserade på högrenhet och sfäriska kiseldioxidsubstrat i både 1,9 och 3 μm storlekar för UHPLC respektive standard HPLC-applikationer. De olika dimensionerna av GlycanPac AXH-1 LC-kolonner möter behoven hos dina applikationer med olika upplösningar, genomströmning och instrumentkrav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 10 000 psi (690 bar)
Partikelform Sfärisk kiseldioxid
Partikelstorlek 1.9μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Kvantitet Varje
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje GlycanPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Blandat läge
Fas HILIC och jonbyte
Typ HPLC-kolumn
Teknik Bio-LC
För användning med (applikation) Högpresterande vätskekromatografi (HPLC)
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.