Läs mer
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-kolonner
Produktkod. 15202735
Längd (metrisk):
10 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15202735
Brand: Thermo Scientific™ 088136
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få ultrahög upplösning och selektivitet för både märkta och naturliga glykaner med denna HPLC/UHPLC-kolonn. Den är kompatibel med MS och fluorescensdetektion.
Få branschledande, ultrahög upplösning av märkta och naturliga glykaner för strukturell karakterisering och kvantifiering med hjälp av Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 LC-kolonner. Denna högpresterande, kiseldioxidbaserade kromatografikolonn uppnår separation i blandat läge med en kombination av laddning, isomerstruktur och storlek. Nu finns det en kolumn med unik selektivitet för att analysera biologiskt viktiga glykaner. De GlycanPac AXR-1-kolonn är tillgänglig i flera HPLC- och UHPLC-format och är kompatibel med fluorescens- eller masspektrometri (MS) detektion.
Exceptionell glykanselektivitet med branschledande upplösning
Ultrahög upplösning och selektivitet av glykaner tillskrivs GlycanPac AXR-1 kolumns innovativa mixed-mode ytkemi, som kombinerar:
  • VAX-funktionalitet för kvarhållande av negativt laddade glykaner, med separation i ordning efter ökande laddning
  • Omvänd fasfunktion för glykaner med samma laddning, med separation enligt isomerism och storlek
Pålitlig kolumnprestanda
Denna sfäriska kiseldioxidkolonn med hög renhet är designad och testad för HPLC- och UHPLC-metoder med användning av antingen fluorescens- eller MS-detektionsapplikationer. De GlycanPac AXR-1-kolonn använder flyktiga vattenhaltiga buffertar (t.ex. ammoniumacetat eller ammoniumformiat) och acetonitril, vilket presenterar de eluerande glykanerna redo för införande i MS-instrument.
Finns i flera format
  • Använd 1,9 μm kolumner för UHPLC-applikationer och 3 μm kolonner för HPLC-applikationer
  • Välj från en mängd olika dimensioner för att stödja upplösningen, genomströmningen eller instrumentella krav som krävs för din applikation
  • Skydda den analytiska kolonnen med GycanPac AXR-1 Guard-kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkemi WAX och RP Mixed Mode
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,2 till 0,4 ml/min
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 10 000 psi (690 bar)
Partikelform Sfärisk, hög renhet, porös
Partikelstorlek 1.9μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Kvantitet Varje
Lösningsmedel Kompatibel med 0 till 100 % vattenhaltiga och vanliga HPLC-lösningsmedel
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje GlycanPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Blandat läge
Fas Omvänd fas och jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.