Läs mer
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-kolonner
Få ultrahög upplösning och selektivitet för både märkta och naturliga glykaner med denna HPLC/UHPLC-kolonn. Den är kompatibel med MS och fluorescensdetektion.
Brand:  Thermo Scientific™ 088260
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15212735
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Få branschledande, ultrahög upplösning av märkta och naturliga glykaner för strukturell karakterisering och kvantifiering med hjälp av Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 LC-kolonner. Denna högpresterande, kiseldioxidbaserade kromatografikolonn uppnår separation i blandat läge med en kombination av laddning, isomerstruktur och storlek. Nu finns det en kolumn med unik selektivitet för att analysera biologiskt viktiga glykaner. De GlycanPac AXR-1-kolonn är tillgänglig i flera HPLC- och UHPLC-format och är kompatibel med fluorescens- eller masspektrometri (MS) detektion.
Exceptional Glycan Selectivity with Industry-Leading Resolution
Ultra-high resolution and selectivity of glycans are attributed to the GlycanPac AXR-1 column's innovative mixed-mode surface chemistry, which combines:
  • WAX functionality for retention of negatively charged glycans, with separation in order of increasing charge
  • Reversed-phase functionality for same-charge glycans, with separation according to isomerism and size
Reliable Column Performance
This high-purity spherical silica column is designed and tested for HPLC and UHPLC methods using either fluorescence or MS detection applications. The GlycanPac AXR-1 column uses volatile aqueous buffers (e.g., ammonium acetate or ammonium formate) and acetonitrile, presenting the eluting glycans ready for introduction into MS instruments.
Available in Multiple Formats
  • Use 1.9μm columns for UHPLC applications and 3μm columns for HPLC applications
  • Select from a variety of dimensions to support the resolution, throughput, or instrumental requirements required for your application
  • Protect the analytical column with GycanPac AXR-1 Guard columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Guard Cartridge
Thermo Scientific GlycanPac AXR-1 Column; 3 μm, 4.6 x 150 mm
6000 psi (415 bar)
2 to 8
300 m²/g
N/A
GlycanPac
Mixed Mode
Guard Cartridge
4.6 mm
10 mm
3 μm
175 Å
60°C
Proprietary
Silica
Reversed Phase and Ion Exchange
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-kolonner >
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.