Läs mer
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-kolonner
Produktkod. 15272725
150 mm, 4.6 mm, 3 μm, Varje
Längd (metrisk):
10 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Få ultrahög upplösning och selektivitet för både märkta och naturliga glykaner med denna HPLC/UHPLC-kolonn. Den är kompatibel med MS och fluorescensdetektion.
Få branschledande, ultrahög upplösning av märkta och naturliga glykaner för strukturell karakterisering och kvantifiering med hjälp av Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 LC-kolonner. Denna högpresterande, kiseldioxidbaserade kromatografikolonn uppnår separation i blandat läge med en kombination av laddning, isomerstruktur och storlek. Nu finns det en kolumn med unik selektivitet för att analysera biologiskt viktiga glykaner. De GlycanPac AXR-1-kolonn är tillgänglig i flera HPLC- och UHPLC-format och är kompatibel med fluorescens- eller masspektrometri (MS) detektion.
Exceptional Glycan Selectivity with Industry-Leading Resolution
Ultra-high resolution and selectivity of glycans are attributed to the GlycanPac AXR-1 column's innovative mixed-mode surface chemistry, which combines:
  • WAX functionality for retention of negatively charged glycans, with separation in order of increasing charge
  • Reversed-phase functionality for same-charge glycans, with separation according to isomerism and size
Reliable Column Performance
This high-purity spherical silica column is designed and tested for HPLC and UHPLC methods using either fluorescence or MS detection applications. The GlycanPac AXR-1 column uses volatile aqueous buffers (e.g., ammonium acetate or ammonium formate) and acetonitrile, presenting the eluting glycans ready for introduction into MS instruments.
Available in Multiple Formats
  • Use 1.9μm columns for UHPLC applications and 3μm columns for HPLC applications
  • Select from a variety of dimensions to support the resolution, throughput, or instrumental requirements required for your application
  • Protect the analytical column with GycanPac AXR-1 Guard columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkemi WAX and RP Mixed Mode
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 0.8 to 1.2 mL/min
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 6000 psi (415 bar)
Partikelform Spherical, high purity, porous
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 175 Å
Lösningsmedel Compatible with 0 to 100% aqueous and common HPLC solvents
Ytarea 300 m²/g
Temperatur 60°C
Stationär fas Proprietary
Produktlinje GlycanPac
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolumntyp Mixed Mode
Fas Reversed Phase and Ion Exchange
Typ Analytical Column
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-kolonner >