Läs mer
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-kolonner
Beskrivning
Få ultrahög upplösning och selektivitet för både märkta och naturliga glykaner med denna HPLC/UHPLC-kolonn. Den är kompatibel med MS och fluorescensdetektion.
Få branschledande, ultrahög upplösning av märkta och naturliga glykaner för strukturell karakterisering och kvantifiering med hjälp av Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 LC-kolonner. Denna högpresterande, kiseldioxidbaserade kromatografikolonn uppnår separation i blandat läge med en kombination av laddning, isomerstruktur och storlek. Nu finns det en kolumn med unik selektivitet för att analysera biologiskt viktiga glykaner. De GlycanPac AXR-1-kolonn är tillgänglig i flera HPLC- och UHPLC-format och är kompatibel med fluorescens- eller masspektrometri (MS) detektion.
Ultrahög upplösning och selektivitet av glykaner tillskrivs GlycanPac AXR-1 kolumns innovativa mixed-mode ytkemi, som kombinerar:
- VAX-funktionalitet för kvarhållande av negativt laddade glykaner, med separation i ordning efter ökande laddning
- Omvänd fasfunktion för glykaner med samma laddning, med separation enligt isomerism och storlek
Denna sfäriska kiseldioxidkolonn med hög renhet är designad och testad för HPLC- och UHPLC-metoder med användning av antingen fluorescens- eller MS-detektionsapplikationer. De GlycanPac AXR-1-kolonn använder flyktiga vattenhaltiga buffertar (t.ex. ammoniumacetat eller ammoniumformiat) och acetonitril, vilket presenterar de eluerande glykanerna redo för införande i MS-instrument.
Finns i flera format- Använd 1,9 μm kolumner för UHPLC-applikationer och 3 μm kolonner för HPLC-applikationer
- Välj från en mängd olika dimensioner för att stödja upplösningen, genomströmningen eller instrumentella krav som krävs för din applikation
- Skydda den analytiska kolonnen med GycanPac AXR-1 Guard-kolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | WAX och RP Mixed Mode |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flödeshastighet | 0,2 till 0,4 ml/min |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 15000 psi (1035 bar) |
| Partikelform | Sfärisk, hög renhet, porös |
| Partikelstorlek | 1.9μ m |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 175Å |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.