Läs mer
Glycerin, 100 % grönsaksbaserad, multikompendiell, USP, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
4 L
19 L
Förpackning:
Poly Pail
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
19 L
4 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerin |
| Flampunkt | 199.00°C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Densitet | 1L = 1.26kg |
| Formel vikt | 92.1 |
| Procent renhet | 100% Vegetable Based |
| Kvalitet | Multi-Compendial/USP |