Läs mer
Glycerin, 100 % grönsaksbaserad, multikompendiell, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15537984 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
4 L
19 L
Förpackning:
Poly Pail
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
19 L
4 L
500ml
Produktkod. 15537984
Brand: Avantor J.T.Baker 214307
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerin
Flampunkt 199.00°C
Förpackning Poly Pail
Kvantitet 19 L
Densitet 1L = 1.26kg
Formel vikt 92.1
Procent renhet 100% Vegetable Based
Kvalitet Multi-Compendial/USP