Läs mer
Glycerin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11495255 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495255 4 L 4 L
11475255 500 mL 500ml
11485255 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495255 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219956604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15615.00 SEK
    14874.14 SEK / 4 L
    Save 740.86 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Används vid provförberedelse och gelbildning för polyakrylamidgelelektrofores. Glycerin, MP Biomedicals (5-10%) ökar densiteten hos ett prov så att det kommer att skiktas i botten av en provbrunn. Det används också vid gjutning av gradientgeler och som ett protei
Chemical Identifiers
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifications
Smältpunkt 20 °C (litteratur)
Densitet 1,25 g/ml (lit.), ≥1.249
Kokpunkt 182 °C (20 mmHg (litteratur))
Tändningsrester ≤0.01%
Brytningsindex n20/D 1.474 (Lit.)
Kvantitet 4 L
Ångdensitet 3.1 (vs luft) (bokstavligen)
Formel vikt 92,09 g/mol
Ångtryck <1 mmHg (20 °C) (bokstavligen)
Procent renhet ≥99%
Kvalitet USP
Fysisk form Vätska