Läs mer
Glycerin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerin |
| Flampunkt | 199.00°C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 4 L |
| Densitet | 1L = 1.26kg |
| Formel vikt | 92.1 |
| Kvalitet | Multi-Compendial/USP |